Learn More
PTFE-Platte, 6.35 mm (0.25 in.) dick, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | PTFE sheet |
| CAS | 9002-84-0 |
| Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
| Summenformel | (C2F4)n |
| MDL-Nummer | MFCD00084455 |
| Menge | 300 x 300 mm |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| SMILES | FC(F)(-*)C(F)(F)-* |
| Molekulargewicht (g/mol) | NaN |