Learn More
Wheaton™ Septen aus PTFE/Silikon
Artikelnummer. 10210042 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Packungsgröße:
100 Stück
120 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10210042 15 mm 100 Stück
10033843 20 mm 100 Stück
12373770 8 mm 120 Stück
10151372 18 mm 100 Stück
11724239 13 mm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10210042 Lieferant Wheaton™ Lieferanten-Nr. W240584A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.33 €
    215.89 € / 100 Stück
    Sparen 24.44 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material PTFE, Silikon
Menge 100/Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Septen