Learn More
Bohlender™ PTFE-Manschetten mit Greifring
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Vakuum-geeignet
- Wiederverwendbar
- Aus PTFE mit Greifring und Dichtringen an der Außenseite
- Geringe Leckrate von weniger als 0.0001 mbar
- Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
- Für europäische Standardgrößen von NS 60/46 oder NS 71/51
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochvakuumdichtung |
| Material | PTFE |
| Temperaturbereich (metrisch) | −200 °C bis +250 °C |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 71/51 |
| Typ | Manschette mit Greifring |