Learn More
Bohlender™ PTFE-Manschetten mit Greifring
Artikelnummer. 10771352
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 71/51
NS 60/46
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
10771352 NS 60/46 1 Stück
10728252 NS 71/51 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10771352
Marke: Bohlender™ H93312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine vakuumdichte Versiegelung bei niedriger Leckrate.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Vakuum-geeignet
  • Wiederverwendbar
  • Aus PTFE mit Greifring und Dichtringen an der Außenseite
  • Geringe Leckrate von weniger als 0.0001 mbar
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
  • Für europäische Standardgrößen von NS 60/46 oder NS 71/51
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochvakuumdichtung
Material PTFE
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis +250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 60/46
Typ Manschette mit Greifring