Learn More
Amarell™ AD20TH Sonde für digitales Thermometer
Artikelnummer. p-8007720
Click to view available options
Sondentyp:
Durchstechsonde
Immersionssonde
Oberflächensonde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10088480
Marke: Amarell™ E910650
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit AD20TH-Präzisionsthermometer. Diese Pt 100-Sonde der Klasse A besteht aus Edelstahl und verfügt über ein PVC-Kabel.
  • Präzise Pt100-Sonde der Klasse A
  • Edelstahl
  • PVC-Kabel, 1 m lang
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Sonde 3 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Gase, Flüssigkeiten, weiche Kunststoffe
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Länge (metrisch) Sonde 105 mm
Material Edelstahl, PVC
Messzeit T90 = 5 Sek.
Sondentyp Immersionssonde
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Genauigkeit ±0,3 °C und 0,5 % des Bereichs