Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spatel
Artikelnummer. 15669850 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15669850
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Spatel sind 5 mm dick
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
  • 5 mm Dick
Spezifikation
Menge Je 1
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Spateln
Abmessungen (L x B) 120 x 12 mm
Material PTFE
Länge (metrisch) 120 mm