Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Spatel
Artikelnummer. 16246051 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
120 x 12 mm
150 x 18 mm
210 x 25 mm
240 x 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16246051 150 x 18 mm 1 Stück
15669850 120 x 12 mm 1 Stück
16256051 210 x 25 mm 1 Stück
15689850 240 x 30 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 16246051
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Spatel sind 5 mm dick
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
  • 5 mm Dick
Spezifikation
Menge Je 1
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Spateln
Breite (metrisch) 18 mm
Abmessungen (L x B) 150 x 18 mm
Material PTFE
Länge (metrisch) 150 mm