Beschreibung
- Aus PTFE
- 10 cm-Spinbar mit Mittelring
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Spinbar 7 cm PTFE |
| Länge (metrisch) | 7 cm |
| Material | PTFE |
| Typ | Spinbar |