Learn More
OHAUS™ PTFE-Spinbar
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2.5 cm
3.8 cm
7 cm
10 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus PTFE
- 10 cm-Spinbar mit Mittelring
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Spinbar 10 cm mit Mittelring PTFE |
| Enthält | Mittelring |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Material | PTFE |