Learn More
OHAUS™ PTFE-Spinbar
Artikelnummer. 15792559 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2.5 cm
3.8 cm
7 cm
10 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15792559
Marke: OHAUS™ 30400147
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ PTFE-Rührstab für das Rühren von Volumina in Gefäßen wie Fläschchen und Röhrchen.
  • Aus PTFE
  • 10 cm-Spinbar mit Mittelring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Spinbar 2,5 cm PTFE
Länge (metrisch) 2.5 cm
Material PTFE