Learn More
Cowie Technology™ Pinzetten aus PTFE mit quadratischer Spitze
Artikelnummer. 10281802 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10281802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cowie Technology™ PTFE-Pinzetten mit eckiger Spitze sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spitzenform Quadratisch
Anzahl pro Packung Je 1
Material PTFE
Länge (metrisch) 200 mm
Produkttyp PTFE-Pinzette
Ausführung Glatt
Höhe (metrisch) Körper 12 mm
Dicke 12 mm
Breite (metrisch) Körper 25 mm
Breite (metrisch) Spitze 11 mm
Dicke (metrisch) Spitze 5 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 25 mm
Breite (metrisch) 25 mm
Modell Starr