Learn More
Cowie Technology™ Pinzetten aus PTFE mit quadratischer Spitze
Artikelnummer. 10510292 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10510292 150 mm 1 Stück
10281802 200 mm 1 Stück
10282092 100 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10510292
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Cowie Technology™ PTFE-Pinzetten mit eckiger Spitze sind inert gegenüber praktisch allen chemischen Reagenzien und absolut nicht kontaminierend.
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spitzenform Quadratisch
Anzahl pro Packung Je 1
Material PTFE
Länge (metrisch) 150 mm
Produkttyp PTFE-Pinzette
Ausführung Glatt
Höhe (metrisch) Körper 10 mm
Dicke 10 mm
Breite (metrisch) Körper 22.5 mm
Breite (metrisch) Spitze 11 mm
Dicke (metrisch) Spitze 5 mm
Abmessungen (L x B) 150 x 22.5 mm
Breite (metrisch) 22.5 mm
Modell Starr