Learn More
Bohlender™ PTFE-Magnetrührstab, quadratisch
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico 5
- Durch Mischen werden Feststoffe gelöst oder ganz vermieden
- In zwei Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | Alnico 5 magnetischer Kern |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 14 x 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren |
| Temperaturbereich (metrisch) | −200 °C bis +250 °C |
| Länge (metrisch) | 45 mm |
| Material | PTFE |
| Form | Rechteckig |