Learn More
Fisherbrand™ Rührstab aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Artikelnummer. 10466402 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
32 x 8 x 8 mm
102 x 16 x 16 mm
127 x 16 x 16 mm
150 x 19 x 19 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10466402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine gleichmäßige Rührbewegung. Die Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit abnehmbarem Ring sind autoklavierbar und verfügen über einen Mittelring.
  • Garantiert inert und auslaufsicher
  • Isostatisch gegossen in reines FDA-zugelassenes PTFE
  • Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 150 x 19 x 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Höhe (metrisch) 19 mm
Enthält PTFE-Ring
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Menge Je 1
Form Zylinder
Mehr anzeigen Show Less