Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbchen aus PTFE mit abnehmbarem Ring
Artikelnummer. 16235751 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
38 mm
42 mm
51 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
10 mm
12 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
16235751 25 mm 8 mm 8 mm 10 Stück
16265751 42 mm 10 mm 10 mm 10 Stück
16245751 38 mm 10 mm 10 mm 10 Stück
16275751 51 mm 10 mm 10 mm 10 Stück
16295751 75 mm 12 mm 12 mm 5 Stück
16225751 12 mm 8 mm 8 mm 10 Stück
16255751 38 mm 8 mm 8 mm 10 Stück
16285751 51 mm 8 mm 8 mm 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 16235751
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührt den Inhalt in Kolben und anderen Gefäßen um, um ihn vollständig zu mischen. Fisherbrand™ PTFE-Rührstäbe mit abnehmbarem Ring sind in einer Reihe von Größen erhältlich, um sowohl kleine als auch große Mischaufgaben zu bewältigen.
  • Aus PTFE hergestellt, mit Magnetkern aus Alnico V
  • Abnehmbare Mittelringe
  • Autoklavierbar
  • PTFE-Beschichtung
  • Inklusive Konformitäts- und Analysezertifikat
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 25 x 8 x 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 8 mm
Enthält PTFE-Ring
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Menge 5/Pckg.
Form Zylinder