Learn More
Bohlender™ PTFE-Rührerlager
Click to view available options
Länge (metrisch):
80 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- FDA-Konformität
- Dichtringe an den Lagern sorgen für perfekte Abdichtung
- Die Schliffmanschette haftet nicht, die Bruchgefahr ist reduziert und der Konus kann leicht aus dem Sockel entfernt werden
- Eine spezielle Dichtung aus einem PTFE- und FPM-O-Ring, der durch einen GL-Schraubverschluss zusammengedrückt wird, sorgt für gute Abdichtung der Rührerwelle
- Die Dichtung kann nach Verschleiß ausgetauscht werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rührwellen, Durchmesser 10 mm |
| Enthält | Sonderdichtung |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Standard-Konusverbindung | EU NS 45/40 |
| Typ | Rührerlager |