Learn More
Bohlender™ PTFE-Flügel-Rührwelle, L=800 mm, D=10mm, AD=110x20 mm
Artikelnummer. 10207551
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
800 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10207551 800 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10207551 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C37910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.12 €
    263.50 € / 1 Stück
    Sparen 237.62 €
    47% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, sehr guter axialer Fluss mit geringer Schubkraft
Enthält mit einem Rührstab
Länge (metrisch) 800 mm
Menge Je 1
Typ Rührschaft
Material PTFE