Learn More
BRAND™ PTFE-Rührstab
Artikelnummer. 10370091 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
250 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10370091
Marke: BRAND™ 136220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konstruktion aus PTFE. Der Rührstab hat Spatel an jedem Ende
  • PTFE-Konstruktion
  • Mit Spatelenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Spatelenden
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 1