Learn More
Fisherbrand™ Gerades Verbindungsstück aus PTFE, Bajonett-Anschluss
Artikelnummer. p-8007776 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10120382 6 mm 1 Stück
10303742 8 mm 1 Stück
10313742 10 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10120382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Bajonettanschluss. Der Fisherbrand™ gerade Bajonettanschluss aus PTFE verfügt über ein verbessertes Steckverbindungssystem.
  • Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren - Glas, FEP oder PTFE
  • Die Schraubverriegelung hält von 10-1mmHg bis 4 bar
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 44 mm
Zur Verwendung mit Flexible Schläuche aus PTFE, Viton, Silikongummi oder ähnlichen Materialien
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Breite (metrisch) 14 mm
Höhe (metrisch) 14 mm
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C
Produkttyp PTFE-Steckverbindungsstück, gerade