Learn More
Cowie Technology™ Gerades Verbindungsstück aus PTFE
Artikelnummer. 10620273 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.5 mm
6.8 mm
9 mm
11 mm
Gesamtlänge (metrisch):
44 mm
52 mm
54 mm
Breite (metrisch):
14 mm
16 mm
Höhe (metrisch):
14 mm
15.5 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10620273 4.5 mm 44 mm 14 mm 14 mm 1 Stück
10630273 6.8 mm 44 mm 14 mm 14 mm 1 Stück
10038201 11 mm 54 mm 16 mm 16 mm 1 Stück
10170522 9 mm 52 mm 16 mm 15.5 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10620273
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für alle starren oder halbstarren Schläuche. Das Cowie Technology™ gerade Verbindungsstück aus PTFE mit einer Bajonettkupplung rastet schnell ein.
  • Bajonettverschluss
  • Für die Verwendung mit starren und halbstarren Rohren aus z. B. Glas, FEP oder PTFE
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 4.5 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 44 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Breite (metrisch) 14 mm
Höhe (metrisch) 14 mm
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 280 °C
Produkttyp PTFE-Steckverbindungsstück, gerade