Learn More
Fisherbrand™ Gerades Durchflussventil aus PTFE mit Schraubverriegelung
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | PTFE |
| Gesamtlänge (metrisch) | 59 mm |
| Zur Verwendung mit | PTFE-Verbindungsstücke |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Breite (metrisch) | 27 mm |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Mehr anzeigen |