Beschreibung
- Leistung bei mittlerem Unterdruck
- Unzerbrechlich
- Chemisch inert
- Fettfrei
- Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gerade durch |
| Stopfenöffnung | 2 mm |
| Beschreibung | Gerader Absperrhahn |
| Material | PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Passt für Schlauch-Innendurchmesser | 8 mm |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Enthält | Seitenhals aus Borosilikatglas |
| Plug Material | PTFE |