Learn More
Cowie Technology™ Durchgangshahn aus PTFE
Artikelnummer. 10630613 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10630613
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Cowie Technology™ PTFE Absperrhähne mit gerader Bohrung verfügen über einen reinen PTFE-Körper und -Stopfen und vereinen alle wünschenswerten Eigenschaften der Ultimate Laboratory Absperrhähne.
  • Leistung bei mittlerem Unterdruck
  • Unzerbrechlich
  • Chemisch inert
  • Fettfrei
  • Seitenarme aus Borosilikatglas im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Typ Gerade durch
Stopfenöffnung 3 mm
Beschreibung Gerader Absperrhahn
Material PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Passt für Schlauch-Innendurchmesser 8 mm
Anzahl pro Packung Je 1
Enthält Seitenhals aus Borosilikatglas
Plug Material PTFE