Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Artikelnummer. 10646921 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
Durchmesser (metrisch):
78 mm
97 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10646921 250 ml 97 mm 50 mm 1 Stück
10034330 150 ml 78 mm 43 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10646921
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die Fisherbrand™ hohe Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Isostatischer Guss aus reinem PTFE
  • Chemikalienbeständig und inert
  • Besonders glatte Innenfläche
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Glatt
Temperaturbereich (metrisch) -200 °C bis +280 °C
Höhe (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) 97 mm