Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Temperaturfühler Lemo™ Kompakt
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
370 mm
470 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ein Messsensor PT 100 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
- Temperatursonde-AD: 8 mm, Spitze-AD: 6 mm, Manschettenring-AD: 12 mm
- Anschluss über eine Kupplung (Typ Lemo, Buchsengröße 1, 4-Drähtesystem), die direkt am Ende der Sonde befestigt ist
Spezifikation
Spezifikation
| Gesamtlänge (metrisch) | 370 mm |
| Länge (metrisch) Sonde | 370 mm |
| Produkttyp | Lemo Kompakt Thermoelementsonde |
| Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C bis +250 °C |