Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Temperaturfühler Lemo™ Kompakt
Artikelnummer. p-8005479
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Sonde:
370 mm
470 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sonde unitSize
10186412 370 mm 1 Stück
10196412 470 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10186412
Marke: Bohlender™ P173020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messen Sie mit diesen Sonden die Temperatur aggressiver Flüssigkeiten. Bohlender™ BOLA™ PTFE-Temperatursonde mit Lemo™ Steckverbindung bietet eine universelle chemische Beständigkeit und ist ideal für den Einsatz mit integrierten Messkabeln.
  • Ein Messsensor PT 100 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
  • Temperatursonde-AD: 8 mm, Spitze-AD: 6 mm, Manschettenring-AD: 12 mm
  • Anschluss über eine Kupplung (Typ Lemo, Buchsengröße 1, 4-Drähtesystem), die direkt am Ende der Sonde befestigt ist
Spezifikation
Gesamtlänge (metrisch) 370 mm
Länge (metrisch) Sonde 370 mm
Produkttyp Lemo Kompakt Thermoelementsonde
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -50 °C
Temperaturbereich (metrisch) -50 °C bis +250 °C