Learn More
Bohlender™ Temperatursonde aus PTFE
321.18 € - 348.74 €
Spezifikation
Produkttyp | Temperaturfühler |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 250 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | − 200 °C |
Temperaturbereich (metrisch) | -200°bis +250 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Sonde | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043561
|
Bohlender™
P1750-20 |
360 mm |
321.18 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10640752
|
Bohlender™
P1750-25 |
560 mm |
348.74 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für Themeraturmessung in aggressiven Medien.Thermoelement (PT 100) in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler φ 8mm, Fühlerspitzen φ 6mm, Fallschutzring φ 12mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PTFE-überzogenes Anschlusskabel (4-polig), 1,5m lang.
Typische Ansprechzeiten:
' T 50: 7 - 12 s
' T 90: 14 - 16 s
Länge effektiv: 500mm
Länge: 560mm
Spezifikation
Temperaturfühler | |
250 °C | |
− 200 °C | |
-200°bis +250 °C |