Learn More
Bohlender™ Temperatursonde aus PTFE
Marke:  Bohlender™ P1750-20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10043561
  • 348.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Themeraturmessung in aggressiven Medien.
Thermoelement (PT 100) in einem mit PTFE ummantelten Edelstahlrohr (1.4571). Fühler φ 8mm, Fühlerspitzen φ 6mm, Fallschutzring φ 12mm.Der Anschluss erfolgt durch ein PTFE-überzogenes Anschlusskabel (4-polig), 1,5m lang.
Typische Ansprechzeiten:
' T 50: 7 - 12 s
' T 90: 14 - 16 s
Länge effektiv: 500mm
Länge: 560mm
Spezifikation
Spezifikation
360 mm
Temperaturfühler
-200 °C
360 mm
250 °C
-200°bis +250 °C