Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, mit konischem Boden und Schraubverschluss
Artikelnummer. 15993067 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
45 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15993067 45 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15993067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, mit konischem Boden und Schraubverschluss haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar.
  • Konischer Boden, mit Schraubverschluss
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 45 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit PTFE-Reagenzglasgestelle
Menge 1
Länge (metrisch) 150 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Produkttyp Konisches Röhrchen