Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 15983067 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15983067 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15983067
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ PTFE-Reagenzgläser, runder Boden mit Schraubverschluss, haben eine glatte Innenoberfläche und sind bis 280 °C verwendbar
  • Runder Boden mit Schraubverschluss
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PTFE
Menge 1
Produktlinie Fisherbrand
Länge (metrisch) 140 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Produkttyp Röhrchen mit rundem Boden und drehverschluss