Learn More
Fisherbrand™ Thermotech Becher aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
400 ml
Unit Size:
1 Stück
Specifications
Specifications
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 56 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erwärmung von Chemikalien auf Heizplatte |
| Höhe (metrisch) | 74 mm |
| Länge (metrisch) | 56 mm |
| Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 280 °C |
| Typ | Becher |
| Breite (metrisch) | 56 mm |
| Show More |