Learn More
Fisherbrand™ Thermotech Becher aus PTFE
Artikelnummer. 10746934 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10746934 400 ml 1 Stück
10630034 100 ml 1 Stück
10736934 250 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746934
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gehäuse aus reinem PTFE. Der Fisherbrand™ PTFE Thermotech Becher verfügt über einen speziell konzipierten, stablilisierenden PTFE-Kohlenstoffsockel als Einzelformteil.
  • Vollständig inerte innere Oberfläche aus reinem PTFE
  • Erhitzbar bis 270 °C
  • Verbesserte Wärmeübertragung
Spezifikation
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm
Kapazität (metrisch) 400 ml
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erwärmung von Chemikalien auf Heizplatte
Höhe (metrisch) 112 mm
Länge (metrisch) 85 mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 280 °C
Typ Becher
Breite (metrisch) 85 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt