Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Artikelnummer. 11543332 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
40/38
45/40
55/44
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
11543332 45/40 2 Stück
11503332 NS 24/29 -
11513332 NS 29/32 2 Stück
11593322 19/26 2 Stück
16206001 10/19 5 Stück
16216001 40/38 1 Stück
16226001 55/44 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11543332
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Höhe (metrisch) 50 mm
Material PTFE
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke 0.5 mm
Breite (metrisch) 55 mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 45/40
Typ Starr