Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Artikelnummer. 16206001 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
40/38
45/40
55/44
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
16206001 10/19 5 Stück
11503332 NS 24/29 -
11513332 NS 29/32 2 Stück
11593322 19/26 2 Stück
16216001 40/38 1 Stück
11543332 45/40 2 Stück
16226001 55/44 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 16206001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Höhe (metrisch) 27 mm
Material PTFE
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke 0,5mm
Breite (metrisch) 18 mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 10/19
Typ Starr