Learn More
Fisherbrand™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Artikelnummer. 16216001 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
19/26
40/38
45/40
55/44
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
16216001 40/38 1 Stück
11503332 NS 24/29 -
11513332 NS 29/32 2 Stück
11593322 19/26 2 Stück
16206001 10/19 5 Stück
11543332 45/40 2 Stück
16226001 55/44 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 16216001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Specifica
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Material PTFE
Menge 2/Packung
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke 0.5 mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 40/38
Typ Starr
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.