Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, l, s-1
- Kein Fett mehr erforderlich.
- Die Manschetten sind inert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
| Material | PTFE |
| Menge | 5er-Packung |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Dicke | 0.5 mm |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 14/23 |
| Typ | Starr |