Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.
- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Kein Fett mehr erforderlich
- Wanddicke von 0,05mm
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
| Höhe (metrisch) | 51 mm |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | PTFE-Manschette |
| Menge | Je 1 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Dicke | 0,05mm |
| Breite (metrisch) | 71 mm |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 71/51 |
| Mehr anzeigen |