Learn More
Hirschmann™ PTFE-Gewindeadapter
Artikelnummer. 10044310
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
40 mm
45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10044310 45 mm 1 Stück
10054130 40 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10044310
Marke: Hirschmann™ 9313606
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewindeadapter aus PTFE für den Einsatz mit ceramus™ -classic.
  • Für den Anschluss an die meisten herkömmlichen Flaschen
Spezifikation
Produkttyp Gewindeadapter
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) ceramus™ classic und EM-dispenser
Menge Je 1
Gewindegröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) Hals 32 mm