Learn More
Macherey-Nagel™ PTFE-Gewindeband zum Abdichten, B=12mm, Stärke: 0, 1 mm (VE=1 Rolle a 10 m)
Artikelnummer. 10378341 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10378341 PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10378341 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 706512
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Abdichtung
Länge (metrisch) 12 m
Material PTFE
Produkttyp Gewindeband
Breite (metrisch) 12 mm