Learn More
Kimble Chase™ Stößel aus PTFE für Gewebeschleifer
Artikelnummer. 10181482
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10181482
Marke: Kimble Chase™ 8854810021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinierte zylindrische und konische Oberfläche für effektive Homogenisierung. Ideal für weiches Gewebe wie Gehirn und Leber. Für Motorbetrieb geeignet.
Typ: 21
Volumen: 3mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) Gehäuse 3mL
Material PTFE