Learn More
Fisherbrand™ Eintauchfühler aus PTFE mit 1 m Kabel
Artikelnummer. 11798542 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11798542 Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11798542
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für den Einsatz in Autoklaven und die meisten korrosiven Flüssigkeiten. Die vollständig eintauchbare, PTFE-isolierte Sonde verfügt am Ende über ein Kabel mit 1 m Länge.
Entwickelt für vollständiges Eintauchen, geeignet für den Einsatz in Autoklaven und mit den meisten korrosiven Flüssigkeiten.
  • Sensor: Klasse A, PRT 100
  • Kabel: 4-adriges Kabel mit PTFE-Isolierung und PFA-Ummantelung, am Gehäuse festgeschweißt
  • Anschluss: 1-m-Kabel
  • Ohne Stecker geliefert
  • Durchmesser: 5 mm
  • Sondenlänge: 50 mm
Spezifikation
Typ Sonde, PTFE Total Immersion
Enthält 1 m Anschlusskabel
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Material PTFE
Arten von Sensoren Klasse A, PRT 100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Versandgewicht (metrisch) 15 g