Learn More
Fisherbrand™ Vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler
Artikelnummer. 16226071 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
50 x 5 mm
Länge (metrisch):
2 m (Kabel)
4 m (Kabel)
5 m (Kabel)
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Packungsgröße
16226071 50 x 5 mm 5 m (Kabel) 1 Stück
16206071 50 x 5 mm 2 m (Kabel) 1 Stück
16216071 50 x 5 mm 4 m (Kabel) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16226071
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ vollständig eintauchbare PTFE-Temperaturfühler eignen sich für Autoklaven und die meisten korrosiven Flüssigkeiten.
  • Sensor - PRT100 Klasse A
  • Kabel - 4-adriges PFA, mit weißer PFA-Ummantelung isoliert
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ vollständig eintauchbarer PTFE-Temperaturfühler
Material PTFE
Menge 1
Arten von Sensoren Klasse A, PRT 100
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Abmessungen (L x B) 50 x 5 mm
Länge (metrisch) 5 m (Kabel)
Breite (metrisch) 5 mm