Learn More
Fisherbrand™ Dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe
Artikelnummer. 16205761 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
16205761 12 mm 6 mm 10 Stück
16215761 25 mm 8 mm 10 Stück
16225761 35 mm 9 mm 10 Stück
16235761 50 mm 12 mm 10 Stück
16245761 80 mm 18 mm 5 Stück
5 options
Artikelnummer. 16205761
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe sind aufgrund der schaberähnlichen Wirkung wirksam beim Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten. Sie bieten ausgezeichnete Verwirbelungen bei allen Geschwindigkeiten und können auf unebenen Oberflächen verwendet werden.
  • PTFE-ummantelt
  • Alnico V Magnetkern
  • Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
  • Gesamte chemische Beständigkeit
  • Hochrein
  • Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Zur Verwendung mit (Geräte) Uneven surfaces
Temperaturbereich (metrisch) -200°C to +280°C
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 12 mm
Material PTFE with Alnico V Magnet Core
Menge 1