Learn More
Fisherbrand™ Dreieckige gerippte PTFE-Rührstäbe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- PTFE-ummantelt
- Alnico V Magnetkern
- Polierte Oberfläche zur Reduzierung von Übersprechen und Kontamination
- Gesamte chemische Beständigkeit
- Hochrein
- Temperaturbereich von -200 °C bis +280 °C
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uneven surfaces |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200°C to +280°C |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Länge (metrisch) | 80 mm |
| Material | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Menge | 1 |