Learn More
Saint Gobain Life Sciences PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 11733169
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
1.6 mm
2 mm
5 mm
0,19 mm
16 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
3.2 mm
4 mm
7 mm
13 mm
19,6 mm
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
12 Stück
25 Meter
50 Meter
Artikelnummer. 11733169
Marke: Saint Gobain Life Sciences A200160X0805
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ Schläuche aus PTFE eignen sich für extreme Temperaturen und sind ideal für hochreine Arbeiten.
  • Chemisch inerter, lichtdurchlässiger, weißer Schlauch
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Löst sich nicht in oder absorbiert nicht aus Flüssigkeiten, die gepumpt werden
  • Äußert geringe Gasdurchlässigkeit
  • Nicht toxisch
  • Praktisch nicht porös
  • Niedriger Reibungskoeffizient
  • Mit EtO oder Autoklav sterilisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 32.8 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/32 in.
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung von Flüssigkeiten unter Druck oder hohen Temperaturen in der Chemie-, Pharma-, Mechanik-, Elektrik- und Automobilbranche
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Grün
Flexibility Halbstarr
Maximaler Druck 25 bar (at 20°C)
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Produkttyp Schläuche