Learn More
JULABO™ PTFE Tubing
Artikelnummer. 17188508
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm ID, 14 mm AD
8 mm ID, 10 mm AD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17188508 12 mm ID, 14 mm AD 1 Stück
17178508 8 mm ID, 10 mm AD 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17188508
Marke: JULABO™ 8930142
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
PTFE tubing is available in a variety of sizes.
  • -60°bis 180 °C
  • Die Größen umfassen:
    • 8 mm ID x 10 mm AD
    • 12 mm ID x 14 mm AD
Spezifikation
Temperaturbereich -60°bis +180 °C
Material PTFE
Länge (metrisch) 1 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm ID, 14 mm AD
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.