Learn More
Bohlender™ PTFE-Schläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1 mm
Packungsgröße:
10 Meter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, USP Klasse VI, UL94V0 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Farbe | Durchscheinend bis milchig weiß |
| Maximaler Druck | 84 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
| Mehr anzeigen |