Learn More
Masterflex™ PTFE-Schlauch, 250 ft-Spule
Artikelnummer. 15487543
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15487543
Marke: Masterflex™ 9523108
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für anspruchsvolle Labor- und chemische Anwendungen
  • PTFE-Schläuche sind äußerst chemisch beständig.
  • Erhältlich in gewickelten Walzen für noch mehr Vielseitigkeit.
  • Geeignet für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C).
  • Harz ist FDA-konform (21CFR177.1550) für hochreine Arbeit.
  • Durchscheinend.
  • Sterilisierung im Autoklav.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Nicht-DEHP;Europäisches Arzneibuch;Nicht-Phthalat;USP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 8.0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 250 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 76.2 m
Dicke (metrisch) 0.8 mm
Verpackungsmenge 250 ft./Pk.
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma
Farbe Durchscheinend