Learn More
Masterflex™ PTFE-Schlauch, 250 ft-Spule
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-Schläuche sind äußerst chemisch beständig.
- Erhältlich in gewickelten Walzen für noch mehr Vielseitigkeit.
- Geeignet für den Einsatz in einem breiten Temperaturbereich von -400 bis +500 °F (-240 bis +260 °C).
- Harz ist FDA-konform (21CFR177.1550) für hochreine Arbeit.
- Durchscheinend.
- Sterilisierung im Autoklav.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Nicht-DEHP;Europäisches Arzneibuch;Nicht-Phthalat;USP |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8.0 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 250 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 76.2 m |
| Dicke (metrisch) | 0.8 mm |
| Verpackungsmenge | 250 ft./Pk. |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma |
| Mehr anzeigen |