Learn More
Nickel Electro™ PTFE-Schläuche
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
40 mL
45 mL
Höhe (metrisch):
25 mm
38 mm
39 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für die meisten bei großer Hitze durchgeführten Schmelzverfahren, die unabhängig von Material oder Flussmischung zu wenig oder gar keinen chemischen Angriffen oder zur Oxidation des Tiegels führen.
- Beständig gegen Schmelzen von Alkali (Na, K, Li)-Karbonaten, Hydroxiden, Peroxiden, Boraten, Nitraten, Chloriden und einigen Fluoriden oder Kombinationen daraus.
- Vollständig beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln aller Konzentrationen, außer Flusssäure.
- Damit lassen sich Probenkontaminationen virtuell eliminieren.
- Beständigkeit gegen geschmolzenes Natriumperoxid.
- Lässt sich nicht mit leichter reduzierbaren Metallen legieren.
- Im Gegensatz zu Platin ist keine Glättung und Umformung notwendig.
- Hat nicht die Probleme der hohen Investitionskosten und der Sicherheit, wie sie bei Platin bestehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Zirkonium |
| Max. Temperatur (metrisch) | 450°bis 500 °C |
| Menge | Je 1 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Autoklavierbar | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Product Type | Tiegel |